Kluczowe dokumenty
28666-U
FLM Carbopack B Deactivated 89mm SS TD Tube
Synonim(y):
Carbopack™ B
Wybierz wielkość
4920,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4920,00 zł
Polecane produkty
Materiały
316 stainless steel tube (316 stainless steel TD tube (Deactivated w/Supelcoat TD))
agency
EPA 325B (Fenceline Monitoring for benzene)
opis
Barcode Label w/unique number
Właściwości
preconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
probówka do TDU śr. zewn. × dł.
1/4 in. (6.35 mm) × 3.5 in. (89 mm)
powierzchnia
~100 m2/g
Matryca
Carbopack™
Zastosowanie
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling passively with diffusive endcaps
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)