10439-U
Carbopack™ Carbon Adsorbent
matrix Carbopack™ X, 120-400 mesh, bottle of 50 g
Wybierz wielkość
13 820,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
13 820,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Carbopack™ Adsorbent, matrix Carbopack™ X, 120-400 mesh, bottle of 50 g
linia produktu
Carbopack™
Formularz
granular
opakowanie
bottle of 50 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~240 m2/g
Matryca
Carbopack™ X
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
120-400 mesh
wielkość porów
~0.62 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~100 Å pore diameter
gęstość
~0.39 g/mL (free fall density)
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
- Granular
- Friable
- Used for molecules with an analyte size relative to C3-C20+ n-alkanes
- Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, GCB adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) adsorbents. Our Carbopack products are a type of GCB adsorbent.
- Particles are 40 mesh and smaller
- Use 40/60 mesh to prevent channeling (if observed with a 20/40 mesh Carbotrap® adsorbent)
- Use smaller mesh (60/80, 80/100, etc.) for all other applications
- Use the smallest particle size available as long as the application can handle the pressure drop
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Syntetyczne węgle CMS oferują adsorbenty dostosowane do konkretnych zastosowań.