Kluczowe dokumenty
10342
Supelco
Amberlite IRN77 hydrogen form
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
beads
sieciowanie krzyżowe
8 % cross-linked
opakowanie
bucket of 500 g
Parametry
121 °C max. temp.
wilgoć
49-55%
metody
LPLC: suitable
Matryca
styrene-divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
SCX
wielkość cząstki
600-700 μm
pH robocze
0-14
pojemność
1.9 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
1034 IRN77 jest silnie kwaśną żywicą kationowymienną.[1]
As Nuclear Grade, a minimum of 99% of the available exchange sites are in the hydrogen form.
Strongly acidic cation exchange resin for water treatment, RAD waste treatment, decontamination.
Zastosowanie
1034 IRN77 został użyty jako wymieniacz kationowy do określenia aktywności sorpcyjnej wobec Cs(I) i Sr(II) przy użyciu izotermicznej kalorymetrii miareczkowej i metody zubożania roztworu.[2]
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyeong-Ho Yeon et al.
Water research, 38(7), 1911-1921 (2004-03-18)
This study investigated the production of high-purity water in the primary coolant of a nuclear power plant via the continuous electrodeionization (CEDI) process, using ion exchange resins as ion-conducting media between ion exchange membranes. The effectiveness of this method was
Benedicte Prelot et al.
Environmental science and pollution research international, 21(15), 9334-9343 (2014-04-15)
Sorption performance of cation-exchange resins Amberlite® IRN77 and Amberlite™ IRN9652 toward Cs(I) and Sr(II) has been tested in single-component aqueous solutions and simulated waste effluents containing other monovalent (Effluent 1) or divalent (Effluent 2) metal cations, as well as nitrate
Cristina Morales Torres et al.
Nature communications, 11(1), 1792-1792 (2020-04-15)
Continuous cancer growth is driven by subsets of self-renewing malignant cells. Targeting of uncontrolled self-renewal through inhibition of stem cell-related signaling pathways has proven challenging. Here, we show that cancer cells can be selectively deprived of self-renewal ability by interfering