Kluczowe dokumenty
06466
Supelco
Amberlite IRA402 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh
Wybierz wielkość
1 KG
848,00 zł
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
848,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Amberlite IRA402 chloride form, chloride form
opis
strongly basic
Formularz
beads
Parametry
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
wilgoć
49-60%
metody
LPLC: suitable
strata
~55% loss on drying, 110 °C
Matryca
styrene-divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
quaternary ammonium functional group
wielkość cząstki
20-25 mesh
600-750 μm
pH robocze
0-14
pojemność
1.2 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
anion exchange
Zastosowanie
Strongly basic (type I) anion exchange resin for water conditioning, removal of weakly acidic contaminants. Chemically the same as Amberlite IRA400, but with lower crosslinkage to give better diffusion rates with large organics.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)