Merck
04461
Supelco
Dinitramine
reference material
Synonim(y):
3-Diethylamino-2,4-dinitro-6-trifluoromethylaniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13F3N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.24
Beilstein:
2822138
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)c1c(cc(c(N)c1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13F3N4O4/c1-3-16(4-2)9-7(17(19)20)5-6(11(12,13)14)8(15)10(9)18(21)22/h5H,3-4,15H2,1-2H3
Klucz InChI
OFDYMSKSGFSLLM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)