Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
ZRB2779
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-B Antibody, clone 1L21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen zgodności tkankowej HLA klasy I, łańcuch B alfa, Ludzki antygen leukocytarny B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1L21
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 40.46 kDa
observed mol wt ~40 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... HLA-B(3106)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1L21 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa HLA-B. Celuje w epitop w obrębie 25 aminokwasów w domenie zewnątrzkomórkowej od połowy C-końcowej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego HLA-B.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Raji.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło HLA-B w lizacie komórek Raji.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło HLA-B w lizatach z komórek Ramos i ludzkiej tkanki migdałków oraz rozcieńczenie 1:1 000 w komórkach A431.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd HLA-B z KD wynoszącym 7,1 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło HLA-B w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło HLA-B w milionie ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło HLA-B w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Antygen zgodności tkankowej HLA klasy I, łańcuch B alfa (UniProt: P01889; znany również jako ludzki antygen leukocytarny B, HLA-B) jest kodowany przez gen HLA-B (znany również jako HLAB) (identyfikator genu: 3106) u człowieka. HLA-B jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-24), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka zawierającego domenę zewnątrzkomórkową (aa 25-309), domenę transbłonową (aa 309-333) i domenę cytoplazmatyczną (aa 334-363). Jest to prezentująca antygen cząsteczka głównego kompleksu zgodności tkankowej klasy I (MHCI), która w kompleksie z β2-mikroglobuliną wyświetla peptydy wirusowe i nowotworowe na komórkach prezentujących antygen w celu rozpoznania przez receptor komórek Tβ (TCR) na ograniczonych do HLA-B komórkach T CD8 +. Pomaga to specyficznej dla antygenu odpowiedzi immunologicznej komórek T w eliminacji zainfekowanych lub transformowanych komórek. Zazwyczaj prezentuje wewnątrzkomórkowe antygeny peptydowe o długości od 8 do 13 aminokwasów, które powstają w wyniku proteolizy cytozolowej za pośrednictwem konstytutywnego proteasomu i immunoproteasomu indukowanego interferonem. Zawiera trzy domeny alfa (1, 2 i 3). Reszty 101-107 determinują motywy Bw4/Bw6, które serologicznie odróżniają allele HLA-B. 1 domena (aa 25-114) jest strukturalną częścią szczeliny wiążącej peptyd, a reszty 101-107 w tym regionie determinują motyw Bw6, który serologicznie odróżnia allele HLA-B. Domena 2 (aa 115-206) pośredniczy w interakcji z kompleksem Transporter Associated with Antigen Processing (TAP1-TAP2). Domena 3 (aa 207-298) pośredniczy w interakcji ze współreceptorem CD8. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, wygenerowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Chan, KF., et al. (2018). Nat. Commun. 9(1); 1026; Henrik N Kløverpris, HN., et al. (2015). Retrovirology. 12; 20; Schmidt, J., et al. (2012). PLoS Pathog. 8(11); e1003042).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)