Merck
HPA004899
Sigma-Aldrich
Anti-BCL6 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-B-cell lymphoma 6 protein antibody produced in rabbit, Anti-BCL-5 antibody produced in rabbit, Anti-BCL-6 antibody produced in rabbit, Anti-LAZ-3 protein antibody produced in rabbit, Anti-Zinc finger and BTB domain-containing protein 27 antibody produced in rabbit, Anti-Zinc finger protein 51 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
dostępność
not available in USA
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
NIYSPKETIPEEARSDMHYSVAEGLKPAAPSARNAPYFPCDKASKEEERPSSEDEIALHFEPPNAPLNRKGLVSPQSPQKSDCQPNSPTESCSSKNACILQASGSPPAKSPTDPKACNWKKYKFIVLNS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL6(604)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
BCL6 (B-cell CLL/lymphoma 6) jest białkiem jądrowym, należącym do rodziny czynników transkrypcyjnych BTB/POZ (BR-C, ttk i bab/Pox virus and Zinc finger). Ten czynnik transkrypcyjny z palcem cynkowym ma masę cząsteczkową 95 kDa.
Immunogen
B-cell lymphoma 6 protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-BCL6 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
BCL6 (B-cell CLL/lymphoma 6) jest głównie zaangażowany w regulację rozwoju i wzrostu limfocytów B. Bcl6 działa jako marker diagnostyczny do identyfikacji poziomu zaawansowania różnych chorób. Ulega ekspresji głównie w ludzkich nowotworach, takich jak nowotwory limfoidalne, rak piersi. W raku piersi jest związany z proliferacją, wzrostem niezależnym od zakotwiczenia, migracją i inwazją. Jest zaangażowany w translokację BCL6 w pierwotnym chłoniaku ośrodkowego układu nerwowego, co jest dalej związane z procesem apoptozy. Jest to główny gen w limfomagenezie komórek B. Doniesiono, że BCL6 może mieć korelację ze stanem przedrzucawkowym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86935
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Targeted gene analysis: increased B-cell lymphoma 6 in preeclamptic placentas.
Louwen F, Muschol-Steinmetz C, Friemel A, et al.
Human Pathology, 45(6), 1234-1242 (2014)
Stefanie Schlager et al.
Oncotarget, 11(9), 875-890 (2020-03-18)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common type of non-Hodgkin lymphomas worldwide and is characterized by a high diversity of genetic and molecular alterations. Chromosomal translocations and mutations leading to deregulated expression of the transcriptional repressor BCL6 occur
Nina Kerres et al.
Cell reports, 20(12), 2860-2875 (2017-09-21)
The transcription factor BCL6 is a known driver of oncogenesis in lymphoid malignancies, including diffuse large B cell lymphoma (DLBCL). Disruption of its interaction with transcriptional repressors interferes with the oncogenic effects of BCL6. We used a structure-based drug design to
B-cell lymphoma 6 protein stimulates oncogenicity of human breast cancer cells.
Wu Q, Liu X, Yan H, et al.
BMC Cancer, 14, 418-418 (2014)
Tatjana Crnogorac-Jurcevic et al.
PloS one, 8(1), e54830-e54830 (2013-02-02)
With less than a 5% survival rate pancreatic adenocarcinoma (PDAC) is almost uniformly lethal. In order to make a significant impact on survival of patients with this malignancy, it is necessary to diagnose the disease early, when curative surgery is