Kluczowe dokumenty
MABF2759
Sigma-Aldrich
Anti-HHV-8 LANA1 Antibody, clone 1D10C3
Synonim(y):
LANA1;KSHV ORF73
Wybierz wielkość
25 μG
675,00 zł
100 μG
1700,00 zł
675,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
675,00 zł
100 μG
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
675,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D10C3, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 131.35 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... ORF45(4961474)
Opis ogólny
Ludzki herpeswirus-8 (znany również jako herpeswirus związany z mięsakiem Kaposiego, HHV-8, KSHV) jest etiologicznie związany ze wszystkimi postaciami mięsaka Kaposiego (KS), w tym klasycznymi, endemicznymi, związanymi z przeszczepami i AIDS, a także rzadkimi zaburzeniami nowotworowymi. Jest to dwuniciowy wirus DNA z dużym genomem, który koduje ponad 87 otwartych ramek odczytu (ORF), w tym geny niezbędne dla kapsydu, otoczki, replikacji DNA i białek regulatorowych. HHV-8 przechodzi dwufazowy cykl życiowy i może przetrwać przez czas nieokreślony w zakażonym gospodarzu w formie utajonej, podczas której ekspresji ulega tylko niewielka część wirusowych białek regulatorowych. Najbardziej widocznym białkiem ulegającym ekspresji w komórkach zakażonych latentnie jest produkt genu ORF73 znany jako antygen jądrowy związany z latencją (LANA), który działa w celu zapewnienia utrzymania genomu wirusa poprzez wiązanie wirusowego episomalnego DNA z chromosomami komórek gospodarza. Jest to wielofunkcyjne białko, które odgrywa rolę w replikacji i długoterminowej trwałości wirusowego genomu episomalnego w dzielących się komórkach. Wiąże się z chromosomami mitotycznymi poprzez swój region N-końcowy i z 16-bp niedoskonałym palindromem w obrębie początku replikacji (oriP) zlokalizowanym w wirusowym powtórzeniu terminalnym (TR) poprzez swój C-końcowy region. LANA składa się z bogatej w serynę i prolinę domeny N-końcowej z sygnałem lokalizacji jądrowej (NLS), motywu wiążącego chromatynę (CBM) oraz domen odpowiedzialnych za interakcję z regulatorami transkrypcji, kompleksem mSin3 i Sp1. Domena centralna zawiera kilka wysoce powtarzalnych regionów kwasowych, które różnią się długością i są odpowiedzialne za zmienność wielkości białek LANA z różnych izolatów HHV-8. Bogata w prolinę C-końcowa trzecia domena zawiera kolejny NLS i jest odpowiedzialna za dimeryzację LANA i wiązanie z terminalnymi powtórzeniami (TR) wirusowego genomowego DNA. Zakażone wirusem HHV-8 komórki latentne indukują wydzielanie glutaminianu i aktywację metabotropowego receptora glutaminianu 1 (mGluR1). Podwyższone wydzielanie glutaminianu i aktywacja mGluR1 zostały powiązane ze zwiększoną proliferacją komórek zakażonych HHV-8. Wykazano, że stosowanie inhibitora uwalniania glutaminianu i antagonistów mGluR1 blokuje proliferację zakażonych komórek. (Ref.: Kumar, B., et al. (2019). J. Virol. 93(9); e01812-18; Gjyshi, O., et al. (2015). J. Virol. 89(15); 7874-7892; Veettil, MV., et al. (2014). PLoS Pathog 10(10); e1004389).
Specyficzność
Klon 1D10C3 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko LANA1 (ORF73) wirusa HHV-8.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z N-końcowej połowy herpeswirusa związanego z mięsakiem Kaposiego (HHV-8).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunocytochemiczna w linii komórkowej BCBL-1 indukowanej TPA.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:25 tego przeciwciała wykryło HHV-8 LANA1 w linii komórkowej BCBL-1 indukowanej TPA.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła HHV-8 LANA1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Veettil, M.V., et al. (2014). PLoS Pathog. 10(10):e1004389).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła HHV-8 LANA1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Gjyshi, O., et al. (2015). J Virol. 89(15):7874-92).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła HHV-8 LANA1 w zastosowaniach immunofluorescencji (Gjyshi, O., et al. (2015). J Virol. 89(15):7874-92; Kumar, B., et al. (2019). J Virol.;93(9):e01812-18; Veettil, M.V., et al. (2014). PLoS Pathog. 10(10):e1004389).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła HHV-8 LANA1 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Gjyshi, O., et al. (2015). J Virol. 89(15):7874-92).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła HHV-8 LANA1 w zastosowaniach immunoprecypitacji chromatyny (Gjyshi, O., et al. (2015). J Virol. 89(15):7874-92).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła HHV-8 LANA1 w zastosowaniach Western Blotting (Gjyshi, O., et al. (2015). J Virol. 89(15):7874-92; Veettil, M.V., et al. (2014). PLoS Pathog. 10(10):e1004389).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-HHV-8 LANA1, klon 1D10C3, nr kat. MABF2759, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko LANA1 wirusa HHV-8 i jest stosowane w ChIP, immunocytochemii, immunofluorescencji, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1