Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
ZRB2595
Sigma-Aldrich
Anti-S100A12 Antibody, clone 1L6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko 6 związane z czynnikiem hamującym migrację, Białko A12 wiążące wapń S100, Białko wiążące wapń w płynie owodniowym 1, CAAF1, CAGC, zewnątrzkomórkowe nowo zidentyfikowane białko wiążące RAGE, CGRP, Calgranulin-C, EN-RAGE, MRP-6, Neutrofilowe białko S100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1L6
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 10.58 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... S100A12(6283)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1L6 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko S100A12. Jego celem jest epitop w obrębie 22 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 22 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego S100A12.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym ludzkim S100A12 pełnej długości.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany ludzki S100A12 pełnej długości.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło S100A12 w skrawkach tkanki ludzkiego szpiku kostnego.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd S100A12 z KD wynoszącym 1,8 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło S100A12 w komórkach HeLa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Białko S100-A12 (UniProt: P80511; znane również jako CGRP, białko wiążące wapń w płynie owodniowym 1, CAAF1, kalgranulina-C, CAGC, zewnątrzkomórkowe nowo zidentyfikowane białko wiążące RAGE, EN-RAGE, białko związane z czynnikiem hamującym migrację 6, MRP-6, białko S100 neutrofili, białko A12 wiążące wapń S100) jest kodowane przez gen S100A12 (Gene ID: 6283) u człowieka. S100A12 jest członkiem rodziny białek wiążących wapń S100, które istnieją jako homodimer, ale mogą tworzyć tetramery lub heksamery w obecności jonów wapnia, cynku i miedzi. Ulega ekspresji głównie w neutrofilach, monocytach i aktywowanych makrofagach. Jego ekspresję obserwuje się również w eozynofilach i makrofagach w astmatycznych drogach oddechowych w regionach, w których gromadzą się komórki tuczne. Jego najbardziej znanym celem jest RAGE (receptor dla końcowych produktów zaawansowanej glikacji). Jest on głównie zlokalizowany w cytoplazmie, jednak po podniesieniu wewnątrzkomórkowego poziomu wapnia przemieszcza się z cytoplazmy do cytoszkieletu i błony komórkowej. Zawiera dwie domeny EF (aa 13-48 i 49-84) oraz region zawiasowy (aa 38-53). Każda domena EF może wiązać się z jednym jonem wapnia, który zmienia jej konformację, powodując wklęsłą hydrofobową powierzchnię w regionie C-końcowym. Tworzy to miejsce rozpoznawania celu, umożliwiając w ten sposób selektywną interakcję z wieloma specyficznymi białkami lub peptydami. S100A12 odgrywa znaczącą rolę w regulacji procesów zapalnych i odpowiedzi immunologicznej. Jego aktywność prozapalna obejmuje rekrutację leukocytów, promowanie produkcji cytokin i chemokin oraz regulację adhezji i migracji leukocytów. Działa jako alarmina lub cząsteczka związana z niebezpiecznym wzorcem molekularnym (DAMP) i stymuluje wrodzone komórki odpornościowe poprzez wiązanie z receptorem dla zaawansowanych produktów końcowych glikacji (AGER). Wiązanie z AGER aktywuje szlaki sygnałowe MAP-kinazy i NF-kB, prowadząc do produkcji cytokin prozapalnych i regulacji w górę cząsteczek adhezji komórkowej ICAM1 i VCAM1. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Meijer, B., et al. (2012). Int. J. Inflam. 2012: 907078; Moroz, MV., et al. (2009). BMC Biochem. 10; 11; Yang, Z., et al. (2007). J. Allergy Clin. Immunol. 119(1); 106-114).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)