The sequence information provided in the product description (epitope is within 23 amino acids from the N-terminal half) is in reference to the mature form of IL-18.
ZRB2106
Anti-IL-18 Antibody, clone 1N23 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Interleukina-18;+C8Iboctadekin;Czynnik indukujący interferon gamma;+C8IFN-gamma;Interleukina-1 gamma;IL-1 gamma
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1N23, recombinant monoclonal
opis
1N23 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 22.33 kDa
observed mol wt ~22 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL18(3606)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek PC3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło IL-18 w lizacie komórek PC3.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło IL-18 w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd IL-18 z KD wynoszącym 1,2 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IL-18 w komórkach THP-1.
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył IL-18 w milionie komórek THP-1.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
When you say that it recognizes an epitope within the first 23aa of the N-terminal half, are you talking about the N-terminal half of the mature form or of the pro-form of IL-18 (i.e., M1-L23 or Y37-D59?