Kluczowe dokumenty
Z768065
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 2000 mL without handles
Wybierz wielkość
1 EA
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.72
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
fits flask 2000 mL without handles
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0025000834
Opis ogólny
Uchwyt kolby bez uchwytu do mieszadeł IKA, może pomieścić 1 kolbę okrągłodenną o pojemności 2000 ml. Średnica zewnętrzna 194,7 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)