ZRB1848
Anti-Cdc42 Antibody, clone 2D16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D16, recombinant monoclonal
opis
2D16 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 21.26 kDa
observed mol wt ~20 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
feline, zebrafish, canine, bovine, monkey, porcine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC42(998)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Cdc42 w lizacie komórek NIH3T3.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Cdc42 w lizatach komórek U2OS, HEK293 i C6.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CDC42 w skrawkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Cdc42 w komórkach U2OS.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała Cdc42 z KD wynoszącym 3,0 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)