Merck
Wszystkie zdjęcia(18)
Kluczowe dokumenty
ZRB1787
Sigma-Aldrich
Anti-PARK7/DJ-1 Antibody, clone 1F4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko 7 choroby Parkinsona; deglikaza Maillarda; onkogen DJ1; deglikaza związana z parkinsonizmem; białko DJ-1; DJ-1; deglikaza białka/kwasu nukleinowego DJ-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F4, recombinant monoclonal
opis
1F4 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 19.89 kDa
observed mol wt ~22 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARK7(11315)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1F4 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko 7 choroby Parkinsona (PARK7/DJ-1). Jest ukierunkowane na epitop w obrębie 24 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka 7 choroby Parkinsona (PARK7/DJ-1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło PARK7/DJ-1 w lizacie komórek Jurkat.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PARK7/DJ-1 w lizatach z tkanki mózgowej szczura i komórek HeLa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PARK7/DJ-1 w skrawkach tkanki ludzkiej trzustki.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd PARK7/DJ-1 z KD wynoszącym 4,6 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PARK7/DJ-1 w komórkach C6, HeLa i Raji.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło PARK7/DJ-1 w lizacie komórek Jurkat.
Opis wartości docelowych
Białko 7 choroby Parkinsona (UniProt: Q99497; znane również jako deglikaza Maillarda, Oncogene DJ1, Parkinsonism-associated deglycase, Protein DJ-1, DJ-1; Protein/nucleic acid deglycase DJ-1) jest kodowane przez gen PARK7 (Gene ID: 11315) u człowieka. PARK7 jest wielofunkcyjnym białkiem, które odgrywa ważną rolę w ochronie przed stresem oksydacyjnym i działa jako czujnik stresu oksydacyjnego i wrażliwy na redoks chaperon. W normalnych warunkach jest zlokalizowane głównie w cytoplazmie i, w mniejszym stopniu, w jądrze i mitochondrium. Ulega translokacji do mitochondrium, a następnie do jądra w odpowiedzi na stres oksydacyjny i wywiera zwiększone działanie cytoprotekcyjne przeciwko uszkodzeniom oksydacyjnym. Odgrywa rolę w regulacji ekspresji lub stabilności mitochondrialnych białek rozprzęgających SLC25A14 i SLC25A27 w neuronach dopaminergicznych istoty czarnej pars compacta i łagodzi stres oksydacyjny indukowany przez wejście wapnia do neuronów przez kanały typu L. Wykazano również, że jest niezbędny do prawidłowej morfologii i funkcji mitochondriów oraz do mitofagii dysfunkcyjnych mitochondriów. Pełni rolę ochronną w wysepkach trzustkowych, gdzie bierze udział w utrzymaniu poziomu reaktywnych form tlenu w mitochondriach i homeostazy glukozy w sposób zależny od wieku i diety. PARK7 działa również jako deglikaza nukleotydowa, która jest w stanie naprawić glikowaną guaninę w puli wolnych nukleotydów oraz w DNA i RNA. Odwraca uszkodzenia metyloglioksalem i glioksalem poprzez sanityzację nukleotydów i bezpośrednią naprawę kwasów nukleinowych. Jako deglikaza białkowa naprawia również białka glikowane metyloglioksalem i glioksalem oraz uwalnia naprawione białka i odpowiednio mleczan lub glikolan. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Advedissian, T., et al. (2016). Biochem. Biophys. Res. Commun. 473(1); 87-91; Junn, E., et al. (2009). J. Neurosci. Res. 87(1); 123-129).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)