Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZRB1170
Sigma-Aldrich
Anti-VGLUT2 Antibody, clone 3C2, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit (recombinant)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C2, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 64.58 kDa
observed mol wt ~60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Clone 3C2 is a ZooMAb rabbit recombinant monoclonal antibody that specifically detects Vesicular glutamate transporter 2 (VGLUT2). It targets an epitope within 18 amino acids from the C-terminal region.
Immunogen
KLH-conjugated linear peptide corresponding to 18 amino acids from the C-terminal region of Rat Vesicular glutamate transporter 2 (VGLUT2).
Zastosowanie
Anti-VGLUT2, clone 3C2 ZooMAb , Cat. No. ZRB1170, is a highly specific recombinant rabbit monoclonal antibody that detects Vesicular glutamate transporter 2 (VGLUT2) and has been tested for use in Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), and Western Blotting.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected VGLUT2 in rat cerebellum and mouse brain striatum tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected VGLUT2 in mouse cerebellum and rat cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by the end user as specimens and experimental conditions may vary.
Opis wartości docelowych
Vesicular glutamate transporter 2 (UniProt Q9JI12; also known as Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 6, VGLUT2) is encoded by the Slc17a6 (also known as Dnpi, Vglut2) gene (Gene ID 84487) in rat species. VGLUT2 is a multi-pass membrane protein that mediates the uptake of glutamate into synaptic vesicles at presynaptic nerve terminals of excitatory neurons. Its N- and C-terminal tails (aa 1-71 and 499-582, respectively) are exposed at the cytoplasmic side. VGluT1- and VGluT2-expressing neurons represent the bulk of canonical glutamatergic neurons in the brain, with VGluT1 representing the major subtype and accounting for approximately 80% of total vesicular transport of glutamate in the brain. In contrast, VGluT3 is found in discrete population of non-glutamatergic neurons using transmitters other than glutamate, such as cholinergic interneurons in the dorsal and ventral striatum, subpopulations of GABAergic basket cells in the cortex and hippocampus, and serotoninergic neurons, where it is involved in more subtle modulation of local transmission. This ZooMAb recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals.
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS with 5% Trehalose. Normal appearance is a coarse or translucent resin. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chunyu Cai et al.
International journal of molecular sciences, 24(17) (2023-09-09)
In recent years, olfactory dysfunction has attracted increasingly more attention as a hallmark symptom of neurodegenerative diseases (ND). Deeply understanding the molecular basis underlying the development of the olfactory bulb (OB) will provide important insights for ND studies and treatments.