Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł 387,60 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł 1436,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19NOS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.88
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
387,60 zł
Cena katalogowa456,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
(S)-Duloxetine hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +116 to +125°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
InChI key
BFFSMCNJSOPUAY-LMOVPXPDSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
General description
(S)-Duloxetine hydrochloride belongs to the class of serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors. Duloxetine is a thiophene derivative. It is used to treat stress urinary incontinence, psychiatric and metabolic disorders. It is also used for treating diabetic peripheral neuropathic pain, fibromyalgia, chronic musculoskeletal and low back pain (LBP). Duloxetine is a cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) inhibitor.
Application
(S)-Duloxetine hydrochloride has been used as an antidepressant in rats exposed to chronic mild stress (CMS).
Biochem/physiol Actions
Duloxetine hydrochloride is a dual serotonin/norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI), widely used clinically as an antidepressant and anxiolytic.
Duloxetine hydrochloride is a dual serotonin/norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI); antidepressant; anxiolytic.
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
air sensitive
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| solubility H2O: 5 mg/mL (clear solution, warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?