Merck
Wszystkie zdjęcia(15)
Kluczowe dokumenty
ZRB1395
Sigma-Aldrich
Anti-TET2 Antibody, clone 4L14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4L14, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 223.81 kDa
observed mol wt ~250 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminus
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 4L14 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa dioksygenazę metylocytozyny TET2. Celuje w epitop w regionie N-końcowym.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający pierwszym 300 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej dioksygenazy metylocytozyny TET2.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło TET2 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło TET2 w lizatach komórek TF-1, L6 i NIH3T3.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowany fragment TET2 z KD wynoszącym 4,1 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło TET2 w komórkach HeLa, HUVEC i NIH3T3.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-TET2, klon 4L14 10889, nr kat. ZRB1395, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa TET2 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Dioksygenaza metylocytozyny TET2 (UniProt: Q6N021; znana również jako EC:1.14.11.n2, TET2) jest kodowana przez gen TET2 (znany również jako KIAA1546, Nbla00191) (Gene ID: 54790) u człowieka. TET2 jest ewolucyjnie konserwowanym białkiem jądrowym z kilkoma miejscami wiązania Fe2+ i Zn2+. Wykazuje wysoką ekspresję w hematopoetycznych komórkach macierzystych/progenitorowych i służy jako dioksygenaza, która katalizuje konwersję zmodyfikowanej zasady genomowej 5-metylocytozyny (5mC) do 5-hydroksymetylocytozyny (5hmC) i odgrywa kluczową rolę w aktywnej demetylacji DNA. Wykazuje preferencję dla 5-hydroksymetylocytozyny w motywach CpG. TET2 pośredniczy również w późniejszej konwersji 5hmC do 5-formylocytozyny (5fC) i konwersji 5fC do 5-karboksylocytozyny (5caC). Metylacja w pozycji C5 zasad cytozyny jest epigenetyczną modyfikacją genomu ssaków, która odgrywa ważną rolę w regulacji transkrypcji. Oprócz roli w demetylacji DNA, bierze również udział w rekrutacji transferazy O-GlcNAc OGT do bogatych w CpG miejsc startu transkrypcji aktywnych genów, co pomaga w promowaniu glcNAcylacji histonu H2B przez OGT. TET2 jest często mutowany w zaburzeniach mieloproliferacyjnych, które obejmują proliferację komórkową jednej lub więcej hematologicznych linii komórkowych we krwi obwodowej, w odróżnieniu od ostrej białaczki. Zaburzenia te obejmują małopłytkowość samoistną, czerwienicę prawdziwą i pierwotne zwłóknienie szpiku. Wykazano, że delecja TET2 w pierwotnych komórkach szpiku kostnego zwiększa odsetek niedojrzałych komórek c-Kit+ Lin, co wskazuje, że utrata TET2 może wpływać na różnicowanie komórek macierzystych/progenitorowych. Opisano trzy izoformy TET2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Moran-Crusio, K., et al. (2011). Cancer Cell. 20(1); 11-24; Feng, Y., et al. (2019). Front. Oncol. 9; 10).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)