Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1322
Sigma-Aldrich
Anti-NPM/B23 Antibody, clone 2H21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Nukleofosmina, fosfoproteina jąderkowa B23, białko jąderkowe NO38, numatryna)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H21, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 32.58 kDa
observed mol wt ~36 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, monkey, porcine, canine, feline, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPM1(4869)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2H21 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa NPM/B23 (nukleofosminę). Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórek L6.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło NPM/B23 w lizatach komórek L6.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło NPM/B23 w lizacie komórek U2OS.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło NPM/B23 w komórkach U2OS.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd NPM/B23 z KD wynoszącym 5,6 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Różne rozcieńczenia z reprezentatywnej partii wykryły znakowane His, pełnej długości, rekombinowane ludzkie białko B23-NPM1.
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło NPM/B23 w wycinkach ludzkiej tkanki okrężnicy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Nukleofosmina (UniProt: P06748; znana również jako NPM, Nucleolar phosphoprotein B23, Nucleolar protein NO38, Numatrin, NPM) jest kodowana przez gen NPM1 (znany również jako NPM) (Gene ID: 4869) u człowieka. NPM jest członkiem rodziny chaperonów histonowych, która występuje obficie w jądrze proliferujących komórek. Bierze udział w biogenezie rybosomów, przetwarzaniu mRNA, przebudowie chromatyny, embriogenezie i regulacji supresorów nowotworowych p53/TP53. Zwykle znajduje się w jąderku, ale ulega translokacji do nukleoplazmy po głodzeniu surowicą lub leczeniu lekami przeciwnowotworowymi. Jest również wykrywany w cytoplazmie pacjentów z pierwotną ostrą białaczką szpikową (AML), ale nie z wtórną AML. Doniesiono, że wiąże rybosom prawdopodobnie w celu napędzania eksportu jądrowego rybosomu. Działa jako chaperonina dla histonów rdzeniowych H3, H2B i H4. NPM stymuluje również aktywność endonukleazy APEX1 na dwuniciowym DNA apurynowym/apirymidynowym, ale hamuje aktywność endonukleazy APEX1 na jednoniciowym RNA AP. Może również kontrolować aktywność endonukleazy APEX1 w nukleolach przeznaczoną do naprawy AP na rDNA i usuwania utlenionych cząsteczek rRNA. Jest fosforylowana na serynie 4 przez PLK1 i PLK2. Fosforylacja przez PLK1 ma miejsce podczas mitozy, a fosforylacja przez PLK2 jest wymagana do duplikacji centrioli i jest wystarczająca do uruchomienia replikacji centrioli. Jest również fosforylowany przy serynie 125 i treoninie 199 przez Cdk2. Fosforylacja przy treoninie 199 zwiększa jego powinowactwo do ROCK2, a także wyzwala inicjację duplikacji centrosomu. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Box, JK., et al. (2016). BMC Mol. Biol. 17(1); Artykuł 19; Krause, A., and Hoffmann, I. (2010). PLoS One. 5(3); e9849; Swaminathan, V., et al (2005). Mol. Cell Biol. 25(17); 7534-7545).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)