The dimensions of this sterile bottle are as follows:
Diameter - 3.6 in./ 92 mm
Diameter Inner Neck - 1.1 in./ 28 mm
Height - 8.4 in./ 213 mm
Closure Size - 38-430 mm
Z768669
Nalgene® square graduated media bottle
with cap, PET, sterile, capacity 1000 mL
Synonim(y):
butelka do przechowywania nośników, kwadratowa plastikowa butelka
Wybierz wielkość
952,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
952,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PET
square bottle
Połączenie
Joints threaded neck (38-430)
sterylność
sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 24 ea (2 x pack of 12)
producent / nazwa handlowa
Nalgene 842040-1000
pojemność
1000 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Butelka jest wykonana z politereftalanu etylenu, a zamknięcie z naturalnego polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).
- Z podziałką i pierścieniem na szyjce do użytku z koszulkami termokurczliwymi z zabezpieczeniem przed manipulacją
- Sterylizowane za pomocą promieniowania gamma
- Niecytotoksyczny, niepirogenny i szczelny
- Przezroczystość i zmniejszona przepuszczalność tlenku węgla i tlenu
- Butelka i zamknięcie nie są pochodzenia zwierzęcego
- Kwadratowa konstrukcja oszczędzająca miejsce, lekka i nietłukąca się
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
I am looking for a sterile 1 liter bottle suitable for our direct inoculation method of sterility testing. I would like to know the dimensions for a 1L bottle. How wild inner diameter of the bottleneck? please contact me asap.