Pudełko do zamrażania CryoFile XL ma przegrody ponumerowane od 1 do 81 w celu łatwej identyfikacji zawartości, z systemem numeracji nadrukowanym na pokrywie i spodzie pudełka. Dostępnych jest sześć kolorów ułatwiających identyfikację próbek. Wodoodporny materiał zapewnia większą trwałość.
Pudełko wytrzymuje temperatury kriogeniczne do 196°C.
Informacje prawne
CryoFile is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)