Kluczowe dokumenty
Z764914
CryoFile® freezer box, for batching and storing cryogenic vials or ampules
red
Synonim(y):
pojemniki do przechowywania, pojemniki do zamrażania, pudełka do przechowywania
About This Item
Kod UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.22
Materiały
cardboard (Water repellent)
Właściwości
Holds 81 x 1.2-2 mL tubes
opakowanie
pkg of 15 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W651605
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
130 mm × 130 mm × 52 mm
kolor
red
Opis ogólny
Pudełko do zamrażania CryoFile ma przegrody ponumerowane od 1 do 81 w celu łatwej identyfikacji zawartości, z systemem numeracji nadrukowanym na pokrywie i spodzie pudełka. Dostępnych jest sześć kolorów ułatwiających identyfikację próbek. Wodoodporny materiał zapewnia większą trwałość.
Pudełko wytrzymuje temperatury kriogeniczne do 196°C.
Cechy i korzyści
  • Wykonane z wodoodpornej płyty pilśniowej
  • Przegrody ponumerowane od 1 do 81 dla łatwej identyfikacji zawartości
  • System numeracji nadrukowany na pokrywie i spodzie pudełka
  • Sześć kolorów zapewnia łatwą identyfikację próbek
  • Wodoodporność zapewnia większą trwałość
  • Do użytku z ciekłym azotem w fazie gazowej
  • Otwory kierunkowe w dnie umożliwiają drenaż i orientację dna do góry pudełka
  • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 7629 (130 x 130 x 53 mm), 7629 XL (130 x 130 x 97 mm), 7629 Tissue Box (130 x 130 x 26 mm)
  • 7629 Pudełko na chusteczki, mieści 25 fiolek z chusteczkami
Informacje prawne
CryoFile is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)