Kluczowe dokumenty
Z764140
BeadBug microtube homogenizer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
homogenizacja laboratoryjna, laboratoryjny mieszalnik rurowy, laboratoryjny młyn rurowy, mikser laboratoryjny, młynek perełkowy, zakłócenie tkanki
Wybierz wielkość
1 EA
5330,00 zł
5330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
5330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Timer: 3 sec to 3 min.
holds 3 x 2.0 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1030-UK
Parametry
2700-4000 rpm speed
szer. × dł. × wys.
6.9 in. (17 cm) × 8.3 in. (21 cm) × 5.3 in. (13.5 cm)
masa
5 lb
Opis ogólny
The BeadBug is a high energy benchtop homogenizer that sets the performance standard for personal sized cell disruption and lysis instruments.
Simultaneous homogenization of up to 3 samples takes place (often within 45 seconds) inside the disposable 2 mL screw cap microtubes. The optimized mixing motion causes rapid cell disruption through constant high velocity impact from the hardened micro-beads chosen specifically for your sample type.
With up to three tube capacity and a foot print of just 7 x 8 in., the BeadBug is the ideal homogenizing instrument for low to medium throughput laboratories.
Informacje prawne
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)