Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41121800
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific
technique(s)
PCR: suitable
H
-50.75 mm , internal
I.D.
-16.75 mm
General description
Adapter do stosowania probówek o pojemności 5 ml w homogenizatorze BeadBug 6. Dostarczany jako zestaw 2 sztuk.
Legal Information
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug | description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description AC/DC input 230 V AC, UK plug |
| I.D. -16.75 mm | I.D. - | I.D. - | I.D. - |
| H -50.75 mm , internal | H - | H - | H - |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1036-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D1030-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific D2400-E-UK |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?