Przejdź do
Z763772
BeadBug prefilled tubes
with 0.5 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact, capacity 2.0 mL
Synonim(y):
homogenization microtubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106300
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BeadBug prefilled tubes, 2.0 mL capacity, with 0.5 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
material
beads (Zirconium)
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1032-05
technique(s)
PCR: suitable
bead size
0.5 mm
General description
These prefilled tubes fit the BeadBug microtube homogenizer, and come with standard acid-washed glass beads, triple-pure zirconium beads, or stainless steel beads.
The triple-pure beads are molecular biology grade, and are acid washed, heat treated and tested free of nuclease.
The stainless steel beads are acid-washed as well.
All tubes are non-skirted with screw-caps
Legal Information
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z763748Z763829Z763764
description
with 0.5 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
description
with 0.5 mm Silica glass beads, acid washed
description
with 2.8 mm stainless steel beads, acid washed
description
with 0.1 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1032-05
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1031-05
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1033-28
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1032-01
material
beads (Zirconium)
material
silica beads
material
stainless steel beads
material
beads (Zirconium)
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
bead size
0.5 mm
bead size
0.5 mm
bead size
2.8 mm
bead size
0.1 mm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)