Kluczowe dokumenty
Z763802
BeadBug prefilled tubes, 2.0 mL capacity
with 3.0 mm Zirconium beads, triple-pure, high impact
Synonim(y):
homogenization microtubes
Wybierz wielkość
50 EA
956,00 zł
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
956,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
beads (Zirconium)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D1032-30
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
These prefilled tubes fit the BeadBug microtube homogenizer, and come with standard acid-washed glass beads, triple-pure zirconium beads, or stainless steel beads.
The triple-pure beads are molecular biology grade, and are acid washed, heat treated and tested free of nuclease.
The stainless steel beads are acid-washed as well.
All tubes are non-skirted with screw-caps
Informacje prawne
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aman Kumar et al.
mBio, 10(3) (2019-06-06)
Microbial establishment within the gastrointestinal (GI) tract requires surveillance of the gut biogeography. The gut microbiota coordinates behaviors by sensing host- or microbiota-derived signals. Here we show for the first time that microbiota-derived indole is highly prevalent in the lumen