Kluczowe dokumenty
Z744064
9811 11849 Dozownik z 1 rolką folii 9811
case of 1 ea (500 Pre-Scored Sheets)
Wybierz wielkość
1 EACH
2180,00 zł
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NC.01
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
RNase and DNase free
opakowanie
case of 1 ea (500 Pre-Scored Sheets)
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific F2-RL-500
Parametry
-20 °C temp. range (120 °C)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Ekonomiczny, wydajny sposób szybkiego uszczelniania mikropłytek; szybszy niż nakładanie pojedynczych arkuszy folii
  • Samostojące, antypoślizgowe wsporniki utrzymują wstępnie naciętą rolkę folii bezpiecznie na miejscu w celu szybkiego i łatwego dozowania
  • Ciągły podkład można oderwać lub wrzucić bezpośrednio do kosza na śmieci w celu utylizacji.
  • Napięcie rolki można łatwo dostosować do preferencji użytkownika (np. luźne, ciasne)
  • Folia SealPlate minimalizuje parowanie, zmniejsza zanieczyszczenie krzyżowe i zapobiega rozlaniu.
  • 2,0-milimetrowa folia aluminiowa łatwo się zdejmuje bez rozrywania
  • Eliminuje "efekt krawędzi", nadmierne parowanie w zewnętrznych dołkach, które może wystąpić w przypadku innych folii i pokrywek płytek
  • Przydatna jako prosta osłona chroniąca próbki przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami, kurzem i gruzem
  • Opakowanie o wysokiej integralności zapobiega uszkodzeniom podczas transportu; torebka foliowa eliminuje zanieczyszczenie pyłem i cząstkami stałymi
  • Możliwość przebicia końcówką pipety lub sondą robota
  • Nie zalecane do długotrwałego przechowywania w niskich temperaturach
Informacje prawne
FoilSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
RollMate is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)