Kluczowe dokumenty
Z743325
ContainerSEAL® sealing tape
W × L 0.75 in. × 108 ft, red
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CSEAL-75R
szer. × dł.
0.75 in. × 108 ft
kolor
red
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ContainerSEAL to taśma uszczelniająca przeznaczona do szerokiej gamy butelek i pojemników używanych w zastosowaniach laboratoryjnych. Jej unikalne właściwości elastomerowe pozwalają na rozciąganie i dopasowywanie się do nieregularnych obwodów pokrywek i pokryw pojemników, tworząc szczelne uszczelnienie. Container Seal zablokuje utratę pary wodnej, zmniejszy szybkość wymiany gazowej i zapobiegnie przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Idealny rozmiar (0,75" szerokości), taśma może być łatwo usunięta z większości powierzchni bez pozostawiania śladów kleju. Dostępna w różnych kolorach.
Informacje prawne
ContainerSEAL is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)