Kluczowe dokumenty
Z175633
Sigma-Aldrich
Silicone insulating tape
roll W 1 in. × 12 yard, red
Wybierz wielkość
1 EA
204,00 zł
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
204,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
szer. rolki
1 in. × 12 yard
kolor
red
Opis ogólny
Shape-conforming, fuses to itself. Insulates against moisture, heat, and cold. No adhesive residue left upon removal. Useful temperature range: -65 to 260°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)