Kluczowe dokumenty
Z741761
Peristaltic pump
8-Channel, AC/DC input 120 V AC, US Plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41105102
producent / nazwa handlowa
IBI ACCFL0012
zakres pomiaru
resolution: 0.1 rpm
Parametry
0.4 rpm speed (45 rpm)
Opis ogólny
IBI oferuje wysokiej jakości 8-kanałową pompę perystaltyczną do użytku z systemami kuwet przepływowych IBI. Pompa 8-kanałowa może pomieścić po dwie 3-kanałowe kuwety przepływowe lub do czterech konwertowalnych kuwet przepływowych.
Pompa posiada unikalny system napędu przekładni planetarnej z 8 rolkami, który zapewnia najdelikatniejsze dostarczanie płynu spośród wszystkich wielokanałowych pomp perystaltycznych, co jest idealne do stosowania z systemami kuwet przepływowych IBI. Pompa wykorzystuje rurkę z korkiem, która jest dostosowana do kasetowej konstrukcji pompy. Zespoły komór przepływowych IBI są dostarczane w komplecie z niezbędnymi rurkami pompy. (Z wyjątkiem modeli TYLKO z komorą).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)