Kluczowe dokumenty
XX8000025
Millipore
Tubing, 1/4 in. I.D.x 7.6 m, silicone
Peristaltic pump use
Wybierz wielkość
1 EA
1101,00 zł
1101,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1101,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
1101,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
silicone
Parametry
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
śr. wewn.
6.4 mm (0.25 in.)
Długość
7.6 m (25 ft)
śr. zewn.
9.5 mm (0.375 in.)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Peristaltic pump use