Z741333
Techne® digital Dri-Block® heaters
2 block, max. temp. 200 °C, AC/DC input 115 V AC, US plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V, US/Japan plug (AC)
Materiały
aluminum plate
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Techne DB200 / 2 / 115v
Parametry
200 °C max. temp.
5-200 °C temp. range
szer. × śr. × wys.
202 mm × 260 mm × 105 mm
pojemność
, holds 2 blocks
Opis ogólny
Cieplarki Techne Dri-Block od 50 lat zapewniają bezpieczne, suche i stałe źródło temperatury w laboratorium. Teraz Techne z dumą przedstawia nową serię 2014 oferującą wiodący na rynku wybór, elastyczność i specyfikację. Cieplarki Dri-Block są źródłem precyzyjnej kontroli temperatury dla ogólnych zastosowań grzewczych i inkubacyjnych, a także wrażliwych procedur analitycznych, szczególnie przydatnych w laboratoriach mikrobiologicznych i klinicznych. Zostały zaprojektowane do precyzyjnego ogrzewania probówek testowych, probówek mikrowirówkowych, kuwet i płytek mikrotitracyjnych. Ogrzewacze Techne Dri-Block pokrywają zakres temperatur od otoczenia +5°C do 100°C lub 200°C (w zależności od modelu), wykorzystując obrabiane maszynowo wkładki Dri-Block ze stopu aluminium jako medium przenoszące ciepło. Niezależne lampki kontrolne wskazują zasilanie sieciowe i działanie grzałki.
Cechy i korzyści
- Mały, lekki, kompaktowy rozmiar - płaska powierzchnia górna umożliwia sztaplowanie jednostek podczas przechowywania.
- Może pomieścić dowolną kombinację bloków aluminiowych, w zależności od wybranego modelu.
- Modele cyfrowe zapewniają wysoką precyzję pomiaru temperatury.
- Zakres temperatur od otoczenia +5°C do 200°C w zależności od wybranego modelu.
- Szybkie nagrzewanie: 25°C do 100°C w 7-9 minut, w zależności od wybranego modelu.
- Zaawansowana kontrola temperatury. Stabilność temperatury przy 37°C ± 0,1°C.
- Zewnętrzna obudowa jest chłodna w dotyku, nawet przy maksymalnej temperaturze roboczej.
- Jasnopomarańczowy, 5-cyfrowy wyświetlacz cyfrowy LED do szybkiego i dokładnego ustawiania temperatury i timera.
- Zakres temperatur od otoczenia do 100°C lub 200°C, w zależności od wybranego modelu.
- Dokładne, powtarzalne, szybkie i bezpieczne ogrzewanie próbek.
- Wysokiej jakości, precyzyjnie zaprojektowane bloki zapewniają doskonały kontakt termiczny.
- Wybór modeli z 2, 3 lub 4 wymiennymi blokami.
- Wszechstronna gama wymiennych bloków grzewczych pasujących do wszystkich popularnych probówek i płytek.
- Pełna gama modeli i opcji do podstawowych i zaawansowanych zastosowań.
Informacje prawne
Dri-Block is a registered trademark of Techne, Inc.
Techne is a registered trademark of Techne, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)