Z740379
Eco-Friendly SpecTainer™, tamper evident, biodegradable
size 120 mL, sterile
Wybierz wielkość
2860,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2860,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polyethylene cap
polypropylene container
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Simport C566-120AQSECO
rozmiar
120 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Simport Eco-Friendly SpecTainer, jeden z najbardziej innowacyjnych pojemników na próbki na rynku, jest teraz dostępny w nowej wersji: Eco-Friendly SpecTainer, szybko degradowalny pojemnik na próbki. Tworzywa sztuczne potrzebują setek lat, aby ulec naturalnej degradacji w środowisku. Jedynym warunkiem niezbędnym do biodegradacji Eco-Friendly SpecTainer jest stały kontakt z innym materiałem ulegającym degradacji. Nie jest potrzebne ciepło, stres fizyczny, tlen ani światło słoneczne. Eco-Friendly SpecTainer ma zdolność do bezpiecznego i szybkiego rozkładu, za pomocą środków biologicznych, do surowców naturalnych i zniknięcia w środowisku.
Nie zawiera metali ciężkich. Nie ma negatywnego wpływu na właściwości fizyczne. Brak ciepła, światła lub naprężeń mechanicznych potrzebnych do rozpadu produktu. Brak toksycznych pozostałości. W pełni degradowalny w ciągu 7 lat, tlenowo lub beztlenowo.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)