Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Nalgene DS5037-0004
Feature:
Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polyketone
feature
Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS5037-0004
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polyketone | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| feature Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in. | feature Holds 4 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in | feature Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in. | feature Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in |
| manufacturer/tradename Nalgene DS5037-0004 | manufacturer/tradename Nalgene® 5036-0004 | manufacturer/tradename Nalgene® DS5035-0004 | manufacturer/tradename Nalgene® 5038-4322 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 2 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryogenic storage rack, stainless steel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?