Przejdź do
Z740413
SecurTainer III specimen containers
size 40 mL
Synonim(y):
Simport Plastics C577-40W, sample container, sample storage, secure sample storage, tamper proof sample storage
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polyethylene cap, polypropylene container
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyethylene cap, polypropylene container
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Simport C577-40W
size
40 mL
General description
Chemically resistant and shatterproof, The SecurTainer III Specimen Containers are supplied with a leakproof screw cap, particularly important when transporting hazardous material. Ideal for transport and storage of urine, sputum and most liquids or particulate samples.
Containers are uniquely stackable, shatter resistant and are manufactured from virgin, high-clarity polypropylene. Available in many sizes from 20 to 120 ml. Containers and caps packaged separately in bags of 100. Non sterile. Functional temperature range: -90 °C to +100 °C.
Legal Information
SecurTainer is a trademark of Simport
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740412Z740414Z740415
description
size 40 mL
description
size 20 mL
description
size 60 mL
description
size 90 mL
material
polyethylene cap, polypropylene container
material
polyethylene cap, polypropylene container
material
polyethylene cap, polypropylene container
material
polypropylene container, polyethylene cap
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 400 ea
manufacturer/tradename
Simport C577-40W
manufacturer/tradename
Simport C577-20W
manufacturer/tradename
Simport C577-60W
manufacturer/tradename
Simport C577-90W
size
40 mL
size
20 mL
size
60 mL
size
90 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)