Przejdź do
Z331678
BRAND® macro pipette controller
gray
Synonim(y):
brand pipette, macro pipette controller
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
BRAND 26200
Volume:
0.1-200 mL
Material:
gray , plastic (autoclavable), silicone (autoclavable)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
gray , plastic (autoclavable), silicone (autoclavable)
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
BRAND 26200
volume
0.1-200 mL
General description
One single macro pipette controller covers the entire range of bulb and graduated pipettes from 0.1 to 200 mL. The conical silicone adapter offers a secure fit for the different diameters. The unit is fully autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285.
Supplied with a spare hydrophobic membrane filter which protects the system from liquid penetration.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z331686Z331716Z331694
description
gray
description
blue
description
green
description
magenta
volume
0.1-200 mL
volume
0.1-200 mL
volume
0.1-200 mL
volume
0.1-200 mL
material
plastic (autoclavable), gray , silicone (autoclavable)
material
plastic (autoclavable), blue , silicone (autoclavable)
material
green , plastic (autoclavable), silicone (autoclavable)
material
silicone (autoclavable), plastic (autoclavable), magenta
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
BRAND 26200
manufacturer/tradename
BRAND 26202
manufacturer/tradename
BRAND 26201
manufacturer/tradename
BRAND 26203
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® macro pipette controller
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)