Przejdź do
HS120479
Ręczny sterownik pipety
blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120479
Volume:
1-100 mL
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120479
volume
1-100 mL
color
blue
General description
Wygodny w trzymaniu i łatwy w użyciu, ręczny kontroler pipet liniowych został zaprojektowany z ergonomicznym uchwytem i główką dla prostej i precyzyjnej obsługi. Dźwignia w kształcie litery T kontroluje prędkość zasysania i dozowania z pipet serologicznych o pojemności od 1 do 100 ml.
Obsługa jest prosta: Ściśnij bańkę, aby wytworzyć podciśnienie w celu zassania płynu. Popchnij dźwignię sterującą do tyłu (w górę), aby zassać ciecz przez pipetę, lub popchnij dźwignię do przodu (w dół), aby dozować ciecz. W razie potrzeby naciśnięcie centralnej żarówki na urządzeniu powoduje wydmuchanie pozostałego płynu.
Features and Benefits
  • Ergonomiczna konstrukcja zmniejsza stres dzięki łatwości obsługi i działania
  • Wygodnie mieści szklane lub plastikowe pipety serologiczne lub wolumetryczne o pojemności od 1 do 100 ml
  • Zawiera wymienny filtr hydrofobowy .45μm chroniący próbki i elementy wewnętrzne.
  • Dwa dodatkowe stożki nosowe (zielony, biały) do identyfikacji kolorystycznej zapewniają porządek
  • Polipropylenowa dysza i silikonowy adapter nadają się do sterylizacji w autoklawie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6300Z331694Z331716
description
blue
description
cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
description
magenta
description
green
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
volume
0.1-200 mL
volume
0.1-200 mL
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120479
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-200
manufacturer/tradename
BRAND 26203
manufacturer/tradename
BRAND 26201
color
blue
color
-
color
-
color
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)