Przejdź do
Z740156
LifeSep magnetic separation stand
15SX, for 15 mL tubes
Synonim(y):
magnetic separation equipment, Dexter Magnetic Technologies 2501023
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3850,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41100000
3850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
for 15 mL tubes
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2501023
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Magnetic separators for single tubes are durable and easy-to-use. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Open-faced design for clear visibility
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
  • Durable and easy to use
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740155Z740157Z741773
LifeSep 125SX for 125 ml vessels
Z741773
LifeSep 125SX
description
15SX, for 15 mL tubes
description
1.5S, for 1.5 mL tubes
description
50SX, for 50 mL tubes
description
for 125 ml vessels
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2501023
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2501009
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2501022-1
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2906001-1
feature
for 15 mL tubes
feature
for 1.5 mL tubes
feature
for 50 mL tubes
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LifeSep magnetic separation stand
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)