Przejdź do
Z740155
LifeSep magnetic separation stand
1.5S, for 1.5 mL tubes
Synonim(y):
magnetic separation equipment, Dexter Magnetic Technologies 2501009
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41100000
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
for 1.5 mL tubes
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2501009
General description
Magnetic separators for single tubes are durable and easy-to-use. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Open-faced design for clear visibility
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
  • Durable and easy to use
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740156Z741774LSKMAGS15
LifeSep 500SX for 500 ml vessels
Z741774
LifeSep 500SX
description
1.5S, for 1.5 mL tubes
description
15SX, for 15 mL tubes
description
for 500 ml vessels
description
The PureProteome Magnetic Stand, 15 mL is designed for use with PureProteome Magnetic Beads in affinity purifications (e. g., His-tag purifications or immunoprecipitations).
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2501009
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2501023
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2906019-1
manufacturer/tradename
PureProteome
feature
for 1.5 mL tubes
feature
for 15 mL tubes
feature
-
feature
binder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LifeSep magnetic separation stand
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)