Z721107
FAST slides for protein microarrays
1 pad, barcoded, 20 x 51 mm, pk/20
Synonim(y):
microarray slides, protein microarrays
Wybierz wielkość
4580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4580,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 20
producent / nazwa handlowa
Maine Mfg 10484182
przydatność
suitable for (ELISA format (sandwhich assay) antibody arrays, protein arrays, carbohydrate arrays, reverse phase (micro-Western) arrays using cell or tissue lysates)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szkiełka FAST to szklane szkiełka pokryte opatentowanym polimerem nitrocelulozowym. Polimer wiąże białka w sposób niekowalencyjny, nieodwracalny i może być sondowany przy użyciu tej samej metody, co w przypadku tradycyjnych blotów.
Trójwymiarowa powierzchnia szkiełka FAST Slide utrzymuje reaktywność białek i zapewnia doskonałe powtarzalne wyniki. Można ją stosować z fluorescencyjnymi, chemiluminescencyjnymi lub radiograficznymi systemami detekcji i jest kompatybilna ze skanerami mikromacierzy i robotami.
Być może najważniejszą zaletą szkiełek FAST Slide w porównaniu ze zmodyfikowanymi powierzchniami szklanymi jest to, że matryca zatrzymuje białka w sposób niemal ilościowy. Ta właściwość przekłada się na matryce przeciwciał o niezrównanej czułości aż do stężeń antygenu 1 pg/ml. Te cechy sprawiają, że szkiełka FAST Slides są najbardziej niezawodną powierzchnią do eksperymentów z mikromacierzami i zapewniają wysoki poziom pewności.
Cechy
- Doskonała zdolność wiązania białek
- Najwyższa czułość i zakres dynamiczny
- Doskonała długoterminowa stabilność wydrukowanych białek
- Kompatybilność ze wszystkimi metodologiami detekcji
- Kompatybilność z dostępnymi na rynku robotami do tworzenia macierzy
Szkiełka FAST Slides są odpowiednie dla wielu rodzajów mikromacierzy białkowych, w tym macierzy przeciwciał i mikromacierzy Western. Zastosowanie szkiełek FAST Slides ma ogromne zalety w porównaniu z tradycyjnymi testami ELISA i Western, w tym mniejszą wymaganą próbkę, lepszą czułość, liniowość i kwantyfikację. Główną zaletą jest możliwość jednoczesnego badania setek lub tysięcy przeciwciał lub próbek.
Kompatybilne metodologie detekcji
Szkiełka FAST Slides są kompatybilne z fluorescencyjnymi, chemiluminescencyjnymi lub radiograficznymi systemami detekcji.
- Up to 10,000 spots (150 μm spot size, 300 μm pitch)
- Slide: 1" x 3" (25 x 76 mm)
- Surface: Nitrocellulose
- Thickness: 11 μm
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)