GBL805025
Grace Bio-Labs PATH® protein microarray slides, no barcode
nitrocellulose (on glass slide), external size 25 mm × 75 mm, pack of 20 ea
Synonim(y):
nieporowaty slajd z folii nitrocelulozowej
Wybierz wielkość
4340,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4340,00 zł
Polecane produkty
Materiały
nitrocellulose (on glass slide)
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 805025
wymiary zewnętrzne
25 mm × 75 mm
Opis ogólny
Benefits:
- Low and consistant fluorescent backgrounds
- Higher protein binding
- Superior signal-to-noise
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)