Kluczowe dokumenty
Z709603
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
8 channel, volume 5-100 μL
Synonim(y):
Pipety Biohit, pipetor
Wybierz wielkość
1 EA
5290,00 zł
5290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
5290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
8-channel
electronic: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sartorius 725130
zakres pomiaru objętości
5-100 μL
pojemność
100 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sartorius′s new mechanical pipettor family - the mLINE - offers a unique combination of novel features for mechanical pipetting. Excellent performance, full autoclavability, smooth ergonomics and perfect safety. The mLINE pipettors cover the full volume range of 0.1 to 5000.
  • Extremely light pipetting and tip ejection
  • Unique safety features
  • Stepless volume adjustment and patented volume locking system
  • Thermal insulation of internal components to improve accuracy
  • Full autoclavability without disassembling
  • Easy cleaning, maintenance and calibration
  • ID tag and color-coded caps
  • Safe-Cone Filters and unique ejection
  • Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Informacje prawne
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)