Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł |
Informacje o tej pozycji
199,00 zł
packaging
roll of 1500
manufacturer/tradename
Diversified Biotech THER-1094
technique(s)
PCR: suitable
L × W
0.94 in. × 0.5 in.
color
white
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description white, L × W 0.94 in. × 0.5 in., roll of 1500 | description red, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in. | description orange, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in. | description yellow, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in. |
| L × W 0.94 in. × 0.5 in. | L × W 0.94 in. × 0.50 in. | L × W 0.94 in. × 0.50 in. | L × W 0.94 in. × 0.50 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech THER-1094 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSR-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSO-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSY-1000 |
| packaging roll of 1500 | packaging roll of 1000 labels | packaging roll of 1000 labels | packaging roll of 1000 labels |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| color white | color red | color orange | color yellow |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?