Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3840 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
Informacje o tej pozycji
371,00 zł
packaging
pack of 3840 (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-2000
diam.
1/2 in.
color
white
General description
Application
Features and Benefits
- Chemically inert
- For storage in temperatures from -196°C to 150°C
- withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diam. 1/2 in., white, pack of 3840 (192 labels per sheet) | description diam. 1/2 in., assorted colors, pack of 3840 (192 labels per sheet) | description diam. 7/16 in., white, pack of 4680 (234 labels per sheet) | description diam. 3/8 in., assorted colors, pack of 3840 (192 labels per sheet) |
| diam. 1/2 in. | diam. 1/2 in. | diam. 7/16 in. | diam. 3/8 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-2000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech RNBW-1100 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-5000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech RNBW-1000 |
| packaging pack of 3840 (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 (192 labels per sheet) | packaging pack of 4680 (234 labels per sheet) | packaging pack of 3840 (192 labels per sheet) |
| color white | color assorted colors | color white | color assorted colors |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?