Kluczowe dokumenty
Z684481
KDS stainless steel syringes
volume 8 mL, pressure 1500-4000 psi
Synonim(y):
stainless steel syringes
Wybierz wielkość
1 EA
5940,00 zł
5940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
5940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
with 1/8 in Swagelok®
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 780807
Parametry
1500-4000 psi pressure
dł. × śr. zewn.
6.73 in. (170.8 mm) × 0.5 in. (12.7 mm)
pojemność
8 mL
Opis ogólny
These rugged #316 stainless steel syringes are a perfect complement to the KDS 410 high pressure syringe dispenser. They eliminate the problem of breaking glass syringes when using high pressures. Compatibility with most chemicals is assured as wetted parts are #316 stainless steel, Viton® for the 20, 50 and 100 mL sizes, and Perfluoroelastomer for the 8 mL size.
Cechy i korzyści
  • Compatible with most syringe pumps
  • Fully autoclavable
  • Good resistance to most chemicals
  • Safe solution when using high pressure dispensing
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)