Przejdź do
Z759848
KDS stainless steel syringes
volume 8 mL, with 1/16 in. Swagelok®
Synonim(y):
stainless steel syringes, KD Scientific 780802, stainless steel pump syringe, syringe, syringe for use with a syringe pump
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5580,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
5580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
KD Scientific 780802
volume
8 mL
General description
These rugged #316 stainless steel syringes are a perfect complement to the KDS 410 high pressure syringe dispenser. They eliminate the problem of breaking glass syringes when using high pressures. Compatibility with most chemicals is assured as wetted parts are #316 stainless steel, Viton® for the 20, 50 and 100 mL sizes, and Perfluoroelastomer for the 8 mL size.
Features and Benefits
  • Compatible with most syringe pumps
  • Fully autoclavable
  • Good resistance to most chemicals
  • Safe solution when using high pressure dispensing
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z673412Z569658Z673420
description
volume 8 mL, with 1/16 in. Swagelok®
description
volume 20 mL, pressure 700-1500 psi
description
small
description
volume 50 mL, pressure 700-1500 psi
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
KD Scientific 780802
manufacturer/tradename
KD Scientific 780816
manufacturer/tradename
KD Scientific 78-8300
manufacturer/tradename
KD Scientific 780817
volume
8 mL
volume
20 mL
volume
-
volume
50 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KDS stainless steel syringes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)