Kluczowe dokumenty
Z659177
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer probes
TT 13 flat tip
Synonim(y):
sonda ultradźwiękowa, sonikator z płaską końcówką
Wybierz wielkość
1 EA
414,00 zł
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
414,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
producent / nazwa handlowa
Bandelin
dostępność
available only in EU
Średnica
13 mm
pojemność
10-200 mL , HD 2070
20-900 mL , HD 2200
Opis ogólny
Do użytku z homogenizatorem HD 2070 i tubą SG 70G lub homogenizatorem HD 2200 i tubą SG 213G.
Przesyłają mechaniczne fale podłużne do próbki. Są one termoodporne, mogą być poddawane obróbce w autoklawach i są odporne na media korozyjne. Objętość próbki, średnica naczynia do przetwarzania i wymagana amplituda determinują wybór urządzenia i typu sondy. Im wyższa amplituda, tym bardziej intensywna sonikacja.
Korzystając z obrazu produktu (od lewej do prawej):
MS 72 mikro końcówka
MS 73 mikro końcówka
KE 76 stożkowa końcówka
VS 70 T przedłużona sonda
VS 200 T przedłużona sonda
TT 13 płaska końcówka
TT 19 płaska końcówka
TT 25 płaska końcówka
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the diameter of the connecting screw?
    1 answer
    1. The connecting screw diameter is 13 mm.