Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bandelin 492
availability
available only in EU
diam. × L
2 mm × 191 mm
diam.
≥4 mm
volume
1-25 mL , HD 2070, 2-30 mL , HD 2200
General description
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MS 72 microtip | description MS 73 microtip for use with HD 2070 homogenizer and SH 70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn | description VS 70 T extended probe for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn | description KE 76 tapered tip for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| material titanium (Ti-6AI-4V alloy) | material titanium (Ti-6AI-4V alloy) | material titanium (Ti-6AI-4V alloy) | material titanium (Ti-6AI-4V alloy) |
| diam. ≥4 mm | diam. ≥6 mm | diam. ≥17 mm | diam. ≥8 mm |
| manufacturer/tradename Bandelin 492 | manufacturer/tradename Bandelin 529 | manufacturer/tradename Bandelin 494 | manufacturer/tradename Bandelin 530 |
| volume 1-25 mL , HD 2070, 2-30 mL , HD 2200 | volume 1-50 mL , HD 2070, 5-90 mL , HD 2200 | volume 10-200 mL , HD 2070, 20-900 mL , HD 2200 | volume 10-350 mL , HD 2200, 5-100 mL , HD 2070 |
| diam. × L 2 mm × 191 mm | diam. × L 3 mm × 175 mm | diam. × L 13 mm × 126 mm | diam. × L 6 mm × 135 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer probes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?