Key Documents
Z654426
Consort EV series power supplies
EV233, output0-3,000 V, 0-300 mA, 0-300 W
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
wejście AC/DC
230 V AC
opis
30 ohms min load resistance
4 × 2 mm sockets
producent / nazwa handlowa
EV233
dostępność
available only in EU
Parametry
0-40 °C ambient temperature
szer. × śr. × wys.
31 cm × 26 cm × 15 cm
masa
10 kg
moc wyjściowa
0-3,000 V, 0-300 mA, 0-300 W
Opis ogólny
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity