Kluczowe dokumenty
Z742603
myVolt Mini power supply
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Wybierz wielkość
1 EA
1330,00 zł
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
JA.13
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Current Output: 5 - 400 mA (5 mA inc.)
Touchscreen control
Voltage Output: 10-300 V (5 V inc.)
output terminals: 4 pairs
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E2100-E-UK
Opis ogólny
Benchmark Scientific E2100 Accuris myVolt Mini to kompaktowy zasilacz do elektroforezy, idealny do podstawowych zastosowań wymagających stałego napięcia. Użytkownicy mogą wybrać stałe napięcie wyjściowe 100 V lub 200 V, a natężenie prądu może osiągnąć maksymalnie 200 mA.
Dostępne są dwa zestawy gniazd wyjściowych do podłączenia do 2 zestawów żelowych, a te małe zasilacze można bezpiecznie układać w stosy w celu użycia z dodatkowymi zestawami żelowymi.
Informacje prawne
myVolt is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)