Kluczowe dokumenty
Z646598
BRAND® Transferpette® S pipette, fixed volume, single channel
volume 10 μL, F-10
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
single-channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704708
rozmiar końcówki
, 0.1- 20 μL & 0.5-20 μL *0.5-10 μL
pojemność
10 μL
Opis ogólny
For more than 25 years, BRAND has been developing and manufacturing piston-operated pipettes. The new Transferpette S pipettes are the product of this long experience, intensive ergonomics studies, and the use of innovative materials.
The Transferpette S pipettes are the perfect manual pipettes for the most demanding applications in the lab.
They include all of the features requested by Life Science users: rugged construction, complete autoclavability, highest precision, and Easy Calibration technology for convenient, long-term reliability.
  • Familiar centrally placed pipetting key and separate tip ejector
  • Ergonomic finger rest that adapts to your hand for a relaxed grip
  • Complete autoclavability at 121°C (2 bar), acc. to DIN EN 285
  • Color-coding for easy tip selection
  • Corrosion-resistant piston and ejector for durability
Includes: Transferpette S, Fixed volume, conformity certified, with performance certificate, wall/rack mount.
* Filter tips
Cechy i korzyści
  • Wydajność: obsługa jedną ręką
  • Elastyczność: ergonomiczna konstrukcja dla wszystkich rozmiarów dłoni
  • Niezawodność: zabezpieczenie przed przypadkową zmianą głośności
Inne uwagi
BR704708 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)