Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
1-10 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
electronic: no, single-channel
Manufacturer/tradename:
Sartorius 728020
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
electronic: no, single-channel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Sartorius 728020
volume
1-10 μL
General description
The Sartorius Proline Plus pipettes of the Biohitfamily are high quality with a light pipetting force. With robust design, the Proline Plus is suitable for variable every day laboratory applications and covers the full range of 0.1μL to 10 mL.
- Reduced pipetting forces prevent RSI and improve the results
- Accurate and precise
- Contamination free pipetting with Safe-Cone Filters
- Robust design
- Easiest pipette to maintain
Legal Information
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description single channel, volume 1-10 μL | description single channel, volume 0.1-3 μL | description single channel, volume 10-100 μL | description single channel, volume 1-10 mL |
| volume 1-10 μL | volume 0.1-3 μL | volume 10-100 μL | volume 1-10 mL |
| manufacturer/tradename Sartorius 728020 | manufacturer/tradename Sartorius 728010 | manufacturer/tradename Sartorius 728050 | manufacturer/tradename Sartorius 728090 |
| feature electronic: no, single-channel | feature electronic: no, single-channel | feature electronic: no, single-channel | feature electronic: no, single-channel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sartorius Proline® Plus mechanical pippettor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?